Läs mer
Anticefepime (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anticefepime |
| CAS | 97164-57-3 |
| Molekylformel | C19H24N6O5S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[[(6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-pyrrolidinium inner salt, Cefepime Impurity A, Cefepime EP Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N6O5S2/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29)/b23-12+/t13-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[N+]3(C)CCCC3)/c4csc(N)n4 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.56 |
| Formel vikt | 480.125 |