Läs mer
Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Torkar
BIOPHARMA
Produktkod. 16338147 Handla allt Contec Produkter
Förpackningsmängd:
150/påse, 8 påsar/Cs.
2 påsar x 75 våtservetter, 8 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Produktkod. 16338147
Brand: Contec™ GDHW0101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester med en dubbelstickad no-run interlock-konstruktion. Contec™ Anticon™ Guld HeavyWeight™ Servetter har förseglade kanter för att minska partikel- och fibergenereringen.
Anticon Guld HeavyWeight använder patenterad textilteknologi för att uppnå överlägsna sorptionsegenskaper för kritiska applikationer. De patentskyddade förseglade kanterna på dessa dukar tillåter användning av 100 % av duken för rengöring utan att behöva oroa dig för att skada ömtåliga ytor. De förseglade kanterna minskar också partikel- och fibergenereringen. Anticon Guld HeavyWeight våtservetters låga submikron-partiklar och fiberantal är idealiska för användning i de mest kritiska miljöerna. Renrum tvättat och förpackat. Finns även med Particle Attraction Technology (PAT).
Drag& Fördelar:
  • Rekommenderas för ISO Klass 3-8 miljöer
  • Förseglade kanter för att minska partikel- och fibergenerering
  • Lågt antal partiklar och fibrer under mikron
  • Hög sorptionskapacitet och snabb adsorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
  • Hög draghållfasthet för att eliminera rivning och fastsättning i tuffa rengöringsapplikationer
  • Tillverkad av 100 % kontinuerlig filamentpolyester och speciellt bearbetad för överlägsen renhet och absorptionsförmåga
  • Renrum tvättat
  • Testad i enlighet med IEST Recommend Practices för utvärdering av torkmaterial för kritiska miljöer
  • Erbjuds i bulk och staplade förpackningar
  • Tillgänglig med Particle Attraction Technology (PAT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsmängd 150/påse, 8 påsar/Cs.