Läs mer
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wipes
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
25 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs.
25 våtservetter/påse, 40 påsar/Cs.
50 våtservetter/påse, 10 påsar/Cs.
50 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Laminerade 2-lagers våtservetter
- Starkare och mer absorberande duk
- Quiltade fickor mellan tyglagren, ökar absorptionskapaciteten
- Frigör lätt vätska till en yta vid behov
- Unikt mikrofiber polyestergarn
- Ger överlägsen rest- och partikelborttagning även när den är torr
- Hög sorptionskapacitet och snabb absorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
- Bra lösningsmedelskompatibilitet
- Idealisk för användning med ett brett utbud av desinfektionsmedel och lösningar
- Förseglade kanter minskar partikel- och fibergenereringen, vilket minskar risken för kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.86 cm |
| Material | Polyester mikrofiber |
| Beskrivning | Platt staplade |
| Kanter | Sluten |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| För användning med (applikation) | Renrumsapplikationer som kräver hög absorptionskapacitet och överlägsen föroreningsavlägsnande |
| Visa mer |