Läs mer
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16223972 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsmängd:
25 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs.
25 våtservetter/påse, 40 påsar/Cs.
50 våtservetter/påse, 10 påsar/Cs.
50 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs.
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16223972
Brand: Contec™ 495758737
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
Contec™ Anticon™ MicroQuilt Wipes kombinerar renhet och absorptionsförmåga Quiltec™ med mikrofiberpartikelupptagningsförmågan Anticon™ Guldsorb.
  • Laminerade 2-lagers våtservetter
  • Starkare och mer absorberande duk
  • Quiltade fickor mellan tyglagren, ökar absorptionskapaciteten
  • Frigör lätt vätska till en yta vid behov
  • Unikt mikrofiber polyestergarn
  • Ger överlägsen rest- och partikelborttagning även när den är torr
  • Hög sorptionskapacitet och snabb absorptionshastighet för överlägsen spillkontroll
  • Bra lösningsmedelskompatibilitet
  • Idealisk för användning med ett brett utbud av desinfektionsmedel och lösningar
  • Förseglade kanter minskar partikel- och fibergenereringen, vilket minskar risken för kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Polyester mikrofiber
Beskrivning Platt staplade
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Renrumsapplikationer som kräver hög absorptionskapacitet och överlägsen föroreningsavlägsnande
Förpackningsmängd 50 våtservetter/påse, 10 påsar/Cs.
Lager 2-ply