Läs mer
Contec™ Anticon™ White Magic™ Wipes
Produktkod. 17176861 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
17176861 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17176861 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer LWWM1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7720.00 SEK
    5159.90 SEK / Paket med 2400
    Save 2560.10 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Anticon™ White Magic™ is a 100% continuous filament polyester double-knit wipe that is chemically modified for excellent performance in the most critical applications.
  • Heat sealed edges allow full utilization of wipe surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleanroom Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Kanter Heat Sealed
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsmängd 150 Wipes/Bag, 16 Bags/Cs.
Sterilitet Non-sterile