Läs mer
Antidacetat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418149
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418149 1 mg 1mg
15408149 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66692.M^
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112568-12-4
Molekylformel C82H108ClN17O14
Molekylvikt (g/mol) 1591.32
MDL-nummer MFCD00133104,MFCD00133104
InChI-nyckel QRYFGTULTGLGHU-NBERXCRTSA-N
Synonym antide, iturelix, antide acetate, nal-lys-gnrh, unii-94055uoq3y, nal-lys-gnrhant, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, n-acetyl-3-naphhalen-2-yl-d-alanyl-p-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-nicotinyl-l-lysyl-n sup 6-nicotinyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-isopropyl-l-lysyl-l-prolyl-d-alaninamide, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, iturelix usan:inn
PubChem CID 16130938
IUPAC-namn (2S)-N-[(lR)-1-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(lR)-1-karbamoyletyl]karbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxo-6 -[(propan-2-yl)amino]hexan-2-yl]karbamoyl}-3-metylbutyl]karbamoyl}-5-[(pyridin-3-yl)formamido]pent yl]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2R)-3-(4-klorfenyl)-2-[(2R)-2-acetamido-3-(naftalen-2-yl)propanamido]p ropanamido]-3-(pyridin-3-yl)propanamido]-3-hydroxipropanamido]-6-[(pyridin-3-yl)formamido]hexanamid
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antide acetate
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 1591.3
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.