Beskrivning
- Hjälper till att skydda gäster – denna flytande tvål uppfyller EN1499 och EN14476 och är effektiv mot alla omslagna virus.
- Denna biologiskt nedbrytbara flytande tvål innehåller en 100 % växtbaserad aktiv ingrediens.
- Vår handtvål är dermatologiskt testad och lämplig för frekvent användning.
- Uppfyller säkerhetsstandarder – denna icke-brännbara tvål har inga CLP-symboler, varningsfraser eller transportrestriktioner.
- 100 % växtbaserad aktiv ingrediens
- 100 % biologiskt nedbrytbar
- Lämplig för alla Tork hudvårdsdispensörer (S4).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Form | Vätska |
| Certifikat och efterlevnad | EN1499, EN14476 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN1499, EN14476 |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Förpackning | Plastflaska |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Volym (metrisk) | 1 L |
| Vikt (metrisk) | 6.719 kg |