Läs mer
Antimon, 99+%, pulver, 0,15 mm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10378520 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10378520 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10378520 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192450100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony
Färg Grå
Namnnotering p.a., 0,15 mm
CAS 7440-36-0
Smältpunkt 630 °C
Kokpunkt 1635 °C
Densitet 6.68
Kvantitet 10 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99% min. (Iodometri)
Form Pulver
Molekylformel Sb
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Merck Index 15, 683
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sb]
IUPAC-namn antimon
Molekylvikt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Formel vikt 121.75
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony, powder
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.