Läs mer
Antimon för AAS 0,02mg/L matris HNO 3 utspädd, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony |
| Förpackning | Flaska |
| CAS | 7732-18-5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | Sb |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| Typ | Flame Single-element Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | 1% HNO3 (diluted) |
| Kvantitet | 50 mL |