Läs mer
Antimony(III) acetate, 97%
Produktkod. 11365009
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365009 100 g 100g
11345009 10 g 10g
11355009 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087657.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6923-52-0 | C6H9O6Sb | 298.892 g/mol
Antimon(III)acetat är en katalysator som används vid tillverkning av syntetiska fibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6923-52-0
Molekylformel C6H9O6Sb
Molekylvikt (g/mol) 298.892
MDL-nummer MFCD00014974
InChI-nyckel JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
PubChem CID 23354
IUPAC-namn antimon(3+);triacetat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony (III) acetate
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1549
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Decomposes in water
Formel vikt 298.88
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.