Läs mer
Antimon(III)bromid, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 11398688
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398688 50 g 50g
11388688 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041574.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361,472 g/mol
Antimon(III)bromid används vid framställning av andra antimonföreningar, vid kemisk analys, som betningsmedel och vid färgning. Det kan tillsättas till polymerer som polyeten som ett brandskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-61-9
Molekylformel Br3Sb
Molekylvikt (g/mol) 361.472
MDL-nummer MFCD00016317
InChI-nyckel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-namn tribromostibane
LEDER Br[Sb](Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 280 °C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) bromide
Smältpunkt 96,6 °C
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.74
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.148 g/mL
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,706
Löslighetsinformation Löslig i utspädd saltsyra, vätebromsyra, koldisulfid, alkohol, aceton, ammoniak, bensen, kloroform.
Formel vikt 361.48
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.