Läs mer
Antimon(III)bromid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051578
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11388688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041574.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimon(III)bromid används vid framställning av andra antimonföreningar, vid kemisk analys, som betningsmedel och vid färgning. Det kan tillsättas till polymerer som polyeten som ett brandskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-61-9
Molekylformel Br3Sb
Molekylvikt (g/mol) 361.472
MDL-nummer MFCD00016317
InChI-nyckel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-namn tribromostibane
LEDER Br[Sb](Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 280°C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) bromide
Smältpunkt 96.6°C
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,706
Löslighetsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid,carbon disulfide,alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform.
Formel vikt 361.48
Procent renhet 99.5%
Brytningsindex 1.74
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.148 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony (III) bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Antimony tribromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.