Läs mer
Antimon(III)bromid, 99 %
Produktkod. 11368688
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368688 50 g 50g
11378688 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041573.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361,472 g/mol
Antimon(III)bromid används vid syntes av antimonföreningar, i halvledare och kemisk analys. Det fungerar som ett brandskyddsmedel i polyetenpolymerer, som betningsmedel och i färgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-61-9
Molekylformel Br3Sb
Molekylvikt (g/mol) 361.472
MDL-nummer MFCD00016317
InChI-nyckel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-namn tribromostibane
LEDER Br[Sb](Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 280 °C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) bromide
Smältpunkt 96,6 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.74
Känslighet Känslig för fukt
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99%
Densitet 4,148 g/cm3
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, aceton, ammoniak, bensen, kloroform, utspädd saltsyra, vätebrominsyra och koldisulfid.
Formel vikt 361.48
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.