Läs mer
Antimony(III) bromide, 99%
Produktkod. p-4407244
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11368688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041573.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-61-9 | Br3Sb | 361.472 g/mol
Antimon(III)bromid används vid syntes av antimonföreningar, i halvledare och kemisk analys. Det fungerar som ett brandskyddsmedel i polyetenpolymerer, som betningsmedel och i färgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-61-9
Molekylformel Br3Sb
Molekylvikt (g/mol) 361.472
MDL-nummer MFCD00016317
InChI-nyckel RPJGYLSSECYURW-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony tribromide, antimony iii bromide, antimony bromide, tribromostibine, stibine, tribromo, antimonous bromide, antimony bromide sbbr3, unii-6pm239qd86, hsdb 441, sbbr3
PubChem CID 24615
IUPAC-namn tribromostibane
LEDER Br[Sb](Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 280°C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) bromide
Smältpunkt 96.6°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,acetone,ammonia,benzene,chloroform,dilute hydrochloric acid,hydrobromic acid and carbon disulfide.
Formel vikt 361.48
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.74
Känslighet Moisture sensitive
Utseende White powder
Densitet 4.148 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.