Läs mer
Antimon(III)klorid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11384288
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384288 100 g 100g
11374288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041537.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228,11 g/mol
Antimon(III)klorid används för att detektera vissa föreningar, såsom kolesteroler. Det är ett komplexbildande medel som används i det kolorimetriska Carr-Price-testet för att detektera karotenoider inklusive vitamin A. Det används som ett betsmedel och ett flamskyddsmedel för tyg. Det används som en katalysator för klorerings- och polymerisationsreaktioner. Det används för att belägga stålet för att göra brons, används som ett skärmaterial av antimonsalt och som konserveringsmedel inom medicin. Det används som ett analytiskt reagens för kloral och aromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-namn triklorostibane
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spécification
Kokpunkt 223,5 °C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) chloride
Smältpunkt 73,4 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Odör Stickande lukt
Känslighet Känslig för fukt
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 3.14
Löslighetsinformation Löslig i vatten, saltsyra, alkohol, bensen, koldisulfid, dioxan, kloroform, eter, aceton och koltetraklorid.
Formel vikt 228.11
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.