Läs mer
Antimon(III)klorid, 99+%
Produktkod. 11423944
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423944 100 g 100g
11433944 500 g 500g
11443944 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423944 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11944.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228,11 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användning
Antimon(III)klorid används för att detektera vissa föreningar, såsom kolesteroler. Det är ett komplexbildande medel som används i det kolorimetriska Carr-Price-testet för att detektera karotenoider inklusive vitamin A. Det används som ett betsmedel och ett flamskyddsmedel för tyg. Det används som en katalysator för klorerings- och polymerisationsreaktioner. Det används för att belägga stålet för att göra brons, används som ett skärmaterial av antimonsalt och som konserveringsmedel inom medicin. Det används som ett analytiskt reagens för kloral och aromater.
Löslighet
Löslig i vatten, saltsyra, alkohol, bensen, koldisulfid, dioxan, kloroform, eter, aceton och koltetraklorid. Olösligt i organiska baser.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk till sin natur. Det är frätande för metaller och vävnader. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser. Sönderdelas i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 223,5 °C
Kemiskt namn eller material Antimony (III) chloride
Smältpunkt 73,4 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslighetsinformation Löslig i vatten, saltsyra, alkohol, bensen, koldisulfid, dioxan, kloroform, eter, aceton och koltetraklorid. Olöslig i organiska baser.
IUPAC-namn triklorostibane
Formel vikt 228.11
Procent renhet ≥99%
Odör Stickande lukt
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 3.14
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.