Läs mer
Antimony(III) chloride, 99+%
Produktkod. p-7081798
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11423944
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11944.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimon(III)klorid används för att detektera vissa föreningar, såsom kolesteroler. Det är ett komplexbildande medel som används i det kolorimetriska Carr-Price-testet för att detektera karotenoider inklusive vitamin A. Det används som ett betsmedel och ett flamskyddsmedel för tyg. Det används som en katalysator för klorerings- och polymerisationsreaktioner. Det används för att belägga stålet för att göra brons, används som ett skärmaterial av antimonsalt och som konserveringsmedel inom medicin. Det används som ett analytiskt reagens för kloral och aromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Antimon(III)klorid används för att detektera vissa föreningar, såsom kolesteroler. Det är ett komplexbildande medel som används i det kolorimetriska Carr-Price-testet för att detektera karotenoider inklusive vitamin A. Det används som ett betsmedel och ett flamskyddsmedel för tyg. Det används som en katalysator för klorerings- och polymerisationsreaktioner. Det används för att belägga stålet för att göra brons, används som ett skärmaterial av antimonsalt och som konserveringsmedel inom medicin. Det används som ett analytiskt reagens för kloral och aromater.
Löslighet
Löslig i vatten, saltsyra, alkohol, bensen, koldisulfid, dioxan, kloroform, eter, aceton och koltetraklorid. Olösligt i organiska baser.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk till sin natur. Det är frätande för metaller och vävnader. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser. Sönderdelas i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 223.5°C
Kemiskt namn eller material Antimony (III) chloride
Smältpunkt 73.4°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslighetsinformation Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
IUPAC-namn triklorostibane
Formel vikt 228.11
Procent renhet ≥99%
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.14
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Antimony trichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.