Läs mer
Antimon(III)klorid, ACS, 99,0 % min
Beskrivning
Antimon(III)klorid används för att detektera vissa föreningar, såsom kolesteroler och karotenoider. Det används också som ett färgbetningsmedel och ett flamskyddsmedel för tyg. Den används som oorganisk och organisk kloreringskatalysator. Det används för att belägga stålet för att göra brons, används som ett skärmaterial av antimonsalt och som konserveringsmedel inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Spécification
| Kokpunkt | 223,5 °C |
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) chloride |
| Smältpunkt | 73,4 °C |
| Namnnotering | För analys ACS |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 99% min. |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, HCl-lösning, alkohol, bensen, koldisulfid, dioxan, kloroform, eter, aceton, koltetraklorid. Olöslig i organiska baser. |
| Formel vikt | 228.11 |
| Afficher plus |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.