Läs mer
Antimony(III) chloride, ACS, 99.0% min
Produktkod. p-4407245
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11373348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036281.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimon(III)klorid används för att detektera vissa föreningar, såsom kolesteroler och karotenoider. Det används också som ett färgbetningsmedel och ett flamskyddsmedel för tyg. Den används som oorganisk och organisk kloreringskatalysator. Det används för att belägga stålet för att göra brons, används som ett skärmaterial av antimonsalt och som konserveringsmedel inom medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-namn triklorostibane
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 223.5°C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) chloride
Smältpunkt 73.4°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99% min.
Löslighetsinformation Soluble in water,HCl solution,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone,carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Formel vikt 228.11
Kvalitet ACS
Odör Pungent
Känslighet Moisture sensitive
Utseende White crystalline
Densitet 3.14 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.