Läs mer
Antimony(III) Chloride, ACS, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Produktkod. 15885060
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15885060 1 kg Glass bottle 1kg
15875060 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15885060 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1078381000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
IUPAC-namn antimony(3+) trichloride
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) chloride
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN 1733
Formel vikt 228.1
Kvalitet ACS
Odör Stinging
Förpackning Glass bottle
Utseende Colorless solid
Ångtryck 0.16 hPa at 20°C