Läs mer
Antimon(III)klorid, Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Antimon(III)klorid används som kloreringsmedel, som brandskydd i textilier; i bronseringsstål och som mordant vid färgning samt som frätande medel i medicin. Det används också som apoptosmedel som används för att upptäcka kolesterol och karotenoider. Det används också för att upptäcka vissa föreningar, såsom kolesterol och karotenoider. Detta medel verkar orsaka uttorkning av kolesterol till 3,5-kolestadien och 2,4-kolestadien som ger den blå färg som ses under reaktionen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 223,5 °C |
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) chloride |
| Smältpunkt | 73,4 °C |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Kvantitet | 2 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| UN-nummer | UN1733 |
| Merck Index | 14,707 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i alkohol, aceton och syror. |
| IUPAC-namn | triklorostibane |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.