Läs mer
Antimony(III Chloride, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15682000 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15682000 500 g Glass bottle 500g
1 options
Produktkod. 15682000 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 215783500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 283°C
Kemiskt namn eller material Antimony(Iii) Chloride
Smältpunkt 73.4°C
CAS 10025-91-9
Färg White
Fysisk form Crystalline, Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl3Sb
Linjär formel SbCl3
MDL-nummer MFCD00011212
UN-nummer UN1733
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
IUPAC-namn antimony(3+) trichloride
Molekylvikt (g/mol) 228.11
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
Formel vikt 228.12g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Glass bottle
Ångtryck 1mmHg (49°C)
Densitet Vapor Density: 7.9 (vs air)