Läs mer
Antimony(III) chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 233°C (1013 hPa) |
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) chloride |
| Smältpunkt | 73°C |
| CAS | 10025-91-9 |
| Kvantitet | 45 kg |
| Densitet | 3.14 g/cm³ at 20°C |
| Synonym | Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride, Antimony(III) chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.12 |
| Kvalitet | Not Available |