Läs mer
Antimony(III) Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15860061
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15860061 1 kg 1kg
15826530 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15860061 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8146561000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 228.12
Specifikationer
Kokpunkt 233°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Antimony(III) Chloride
Smältpunkt 73°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00010938
Synonym Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride, Antimony(III) chloride
Densitet 3.14 g/cm3 at 20°C