Läs mer
Antimony(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7058911
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11395757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043449.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimontriklorid används som kloreringsmedel, som brandskyddsmedel i textilier; i bronserande stål och som betningsmedel vid färgning samt kaustik i medicin. Det används också som ett apoptosmedel som används för att upptäcka kolesteroler och karotenoider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-91-9
Molekylformel Cl3Sb
Molekylvikt (g/mol) 228.11
MDL-nummer MFCD00011212
InChI-nyckel FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 223.5°C
Kemiskt namn eller material Antimony (III) chloride
Smältpunkt 73.4°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1733
Merck Index 14,707
Löslighetsinformation It is soluble in alcohol and acetone and acids.
IUPAC-namn triklorostibane
Formel vikt 228.11
Procent renhet 99.999%
Odör Pungent
Förpackning Ampull
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.14 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.