Läs mer
Antimon(III)etoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11354758
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354758 25 g 25g
11374758 5 g 5g
11364758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354758 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043097.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 10433-06-4 | C6H15O3Sb | 256,943 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10433-06-4
Molekylformel C6H15O3Sb
Molekylvikt (g/mol) 256.943
MDL-nummer MFCD00015123
InChI-nyckel JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
IUPAC-namn antimon(3+);etanolat
LEDER CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony (III) ethoxide
Densitet 1.524 g/mL
Kokpunkt 95°C (11 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 256.9
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.