Läs mer
Antimony(III) fluoride, 98%
Produktkod. 11427996
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427996 50 g 50g
11437996 250 g 250g
11417996 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14068.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
Antimon(III)fluorid används som reagens i oorganisk och organofluorkemi. Det fungerar som ett fluoreringsreagens och galvaniseringsmedel. Vidare används det vid framställning av färgämnen, keramik, porslin, keramiska emaljer och glasyrer. Det används vid framställning av freon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Antimon(III)fluorid används som reagens i oorganisk och organofluorkemi. Det fungerar som ett fluoreringsreagens och galvaniseringsmedel. Vidare används det vid framställning av färgämnen, keramik, porslin, keramiska emaljer och glasyrer. Det används vid framställning av freon.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och aceton. Olösligt i ammoniak.
Anteckningar
Fuktkänslig. Det är oförenligt med syror, perklorsyra, vatten och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-56-4
Molekylformel F3Sb
Molekylvikt (g/mol) 178.76
MDL-nummer MFCD00011218
InChI-nyckel GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC-namn trifluorostibane
LEDER F[Sb](F)F
Specifikationer
Kokpunkt 376°C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) fluoride
Smältpunkt 292°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2923
Merck Index 14,709
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formel vikt 178.75
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.379
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.