Läs mer
Antimon(III)fluorid, 98 %
Beskrivning
Antimon(III)fluorid används som reagens i oorganisk och organofluorkemi. Det fungerar som ett fluoreringsreagens och galvaniseringsmedel. Vidare används det vid framställning av färgämnen, keramik, porslin, keramiska emaljer och glasyrer. Det används vid framställning av freon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Antimon(III)fluorid används som reagens i oorganisk och organofluorkemi. Det fungerar som ett fluoreringsreagens och galvaniseringsmedel. Vidare används det vid framställning av färgämnen, keramik, porslin, keramiska emaljer och glasyrer. Det används vid framställning av freon.
Löslighet
Löslig i vatten, metanol och aceton. Olösligt i ammoniak.
Anteckningar
Fuktkänslig. Det är oförenligt med syror, perklorsyra, vatten och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 376 °C |
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) fluoride |
| Smältpunkt | 292 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 4.379 |
| UN-nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,709 |
| Löslighetsinformation | Lösliga i vatten, metanol och aceton. Olöslig i ammoniak. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Antimony(III) fluoride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony triflouride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.