missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Antimony(III) Fluoride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 376°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) Fluoride |
| Smältpunkt | 292°C |
| Kvantitet | 250 g |
| Densitet | 4.38 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00011218 |
| Synonym | Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride, Antimony(III) fluoride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?