Läs mer
Antimon(III)jodid, ultratorr, 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11495040
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495040 1 g 1g
11363837 5 g 5g
11373837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035676.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-44-5
Molekylformel I3Sb
Molekylvikt (g/mol) 502.47
MDL-nummer MFCD00016322
InChI-nyckel KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
LEDER [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 420 °C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) iodide
Smältpunkt 168 °C
Namnnotering Ultratorr
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Odör Stickande
Förpackning Ampull
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,710
Löslighetsinformation Nedbrutits av vatten till SbOI.
IUPAC-namn triiodostibane
Formel vikt 502.46
Procent renhet 99.998%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.