Läs mer
Antimon(III)jodid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11330038
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330038 2 g 2g
11340038 10 g 10g
11320038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042831.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502,47 g/mol
Antimon(III)jodid används som dopningsmedel vid framställning av termoelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-44-5
Molekylformel I3Sb
Molekylvikt (g/mol) 502.47
MDL-nummer MFCD00016322
InChI-nyckel KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
IUPAC-namn triiodostibane
LEDER [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 420°C
Kemiskt namn eller material Antimony (III) iodide
Smältpunkt 168°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,710
Löslighetsinformation Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Formel vikt 502.46
Procent renhet 99.999%
Odör Acrid
Förpackning Ampull
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) iodide, ultra dry
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony(III) iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.