Läs mer
Antimon(III)isopropoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11348028
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348028 25 g 25g
11358028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036589.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 18770-47-3 | C9H21O3Sb | 299,024 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18770-47-3
Molekylformel C9H21O3Sb
Molekylvikt (g/mol) 299.024
MDL-nummer MFCD00143623
InChI-nyckel HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 3034303
IUPAC-namn antimon(3+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) isopropoxide
Färg Färglös
Densitet 1.31 g/mL
Kokpunkt 68 °C (3 mmHg)
Flampunkt 77 °C (141 °F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3082
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 298.8
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.