Läs mer
Antimon(III)oxid, 99,6 % min
Produktkod. 11377317
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377317 50 g 50g
11387317 500 g 500g
11397317 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011579.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Den kan användas i flamskyddsmedel, katalysatorer, batterier och legeringar. Det fungerar som ett opacifieringsmedel i glas, keramik och emaljer. Det används som en katalysator vid tillverkning av PET plast (polyetentereftalat), och vulkanisering av gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.6% min (Metal basis)
Löslighetsinformation Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Formel vikt 291.5
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 5.67 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.