Läs mer
Antimon(III)oxid, 99,6 % min
Produktkod. 11397317
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397317 2 kg 2kg
11377317 50 g 50g
11387317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011579.A3
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Den kan användas i flamskyddsmedel, katalysatorer, batterier och legeringar. Det fungerar som ett opacifieringsmedel i glas, keramik och emaljer. Det används som en katalysator vid tillverkning av PET plast (polyetentereftalat), och vulkanisering av gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Odör Luktfritt
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 99,6 % min (metallbas)
Densitet 5.67
Löslighetsinformation Dålig löslighet i vatten. Löser sig långsamt i varma HCl- eller varma KOH-lösningar.
Formel vikt 291.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.