Läs mer
Antimony(III) oxide, 99.6% min
Product Code. p-4407247
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
50g
Product Code. 11377317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011579.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Den kan användas i flamskyddsmedel, katalysatorer, batterier och legeringar. Det fungerar som ett opacifieringsmedel i glas, keramik och emaljer. Det används som en katalysator vid tillverkning av PET plast (polyetentereftalat), och vulkanisering av gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifications
Kokpunkt 1550°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.6% min (Metal basis)
Löslighetsinformation Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Formel vikt 291.5
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 5.67 g/cm3
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Antimony(III) oxide
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.