Läs mer
Antimon(III)oxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11343398
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343398 50 g 50g
11333398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036314.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Flamskyddsmedel för ett brett utbud av plast, gummi, papper och textilier. Katalysator in PET produktion. Aktivator inom glasindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656 °C
Färg Vitt
Fysisk form Sintrad klump
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 5,67 g/cm3
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i kallt vatten. Lätt löslig i varmt vatten, utspädd svavelsyra och salpetersyra. Löslig i lösningar av alkalihydroxid och sulfider, saltsyra, vinsyra och ättiksyra
Formel vikt 291.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.