Läs mer
Antimony(III) oxide, 99%
Produktkod. 11459013
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11459013
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11123.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimon(III)oxid används som katalysator, vulkanisering av gummi, ett opacifieringsmedel för glas, keramik och emaljer. Det används som ett flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Antimon(III)oxid används som katalysator, vulkanisering av gummi, ett opacifieringsmedel för glas, keramik och emaljer. Det används som ett flamskyddsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Antimony (III) oxide
Smältpunkt 656°C
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,711
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 291.5
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 5.67
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.