Läs mer
Antimon(III)oxid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11904161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11904161 5 kg 5kg
10072640 100 g 100g
10125080 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11904161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213470051
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656°C
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99% min. (Sb2O3)
Linjär formel Sb2O3
Merck Index 15,699
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides
Formel vikt 291.42
Procent renhet ≥99%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.