Läs mer
Antimony(III) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antimony(III) oxide |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 50 kg |
| Formel vikt | 291.49 |
| Kvalitet | Extra Pure |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Fibre carton |
| Utseende | White solid |
| Ångtryck | 13.3 hPa at 660°C |