Läs mer
Antimon(III)oxid, Puratronic™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 15475955
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475955 50 g 50g
11320839 5 g 5g
11330839 25 g 25g
11340839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15475955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010641.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Antimon(III)oxid finner användning som flamskyddsmedel där den verkar synergistiskt med halogenerade material. Det används i opacifierande glas, keramik och emaljer. Vid beredningen av optiskt glas och rubinglas fungerar antimontrioxid som ett bubbelborttagare. Vidare är det en användbar katalysator vid framställning av polyetylentereftalat (PET plast) och vulkanisering av gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550 °C (sublimering)
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Densitet 5.67
Löslighetsinformation Mycket lätt löslig i vatten; löslig i kaliumhydroxid, saltsyra och ättiksyra; olösliga i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 291.5
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.