Läs mer
Antimony(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-4824612
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
Produktkod. 11320839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010641.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimon(III)oxid finner användning som flamskyddsmedel där den verkar synergistiskt med halogenerade material. Det används i opacifierande glas, keramik och emaljer. Vid beredningen av optiskt glas och rubinglas fungerar antimontrioxid som ett bubbelborttagare. Vidare är det en användbar katalysator vid framställning av polyetylentereftalat (PET plast) och vulkanisering av gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-64-4
Molekylformel O3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 291.52
MDL-nummer MFCD00011214
InChI-nyckel GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimon(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1550°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Antimony(III) oxide
Smältpunkt 656°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents.
Formel vikt 291.5
Odör Odorless
Densitet 5.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.