Läs mer
Antimon(III)oxid, TRC
Produktkod. 30345053
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30345053 50 g
1 options
Produktkod. 30345053 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA69753050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony Trioxide
CAS 1309-64-4
Kvantitet 50 g
Molekylformel Sb2O3
Synonym Antimony oxide (Sb2O3), 100A, A 120, A 120 (corrosion inhibitor), ACC-BS, AN 800, AO 112, AO 3, AO 5, AP 50, AP 50 (metal oxide), AT 3, AT 3B, AT 3CN, Antimonious oxide, Antimony Bloom 100A, Antimony Bloom 500A, Antimony oxide, Antimony oxide (O3Sb2), Antimony oxide (SbO1.5), Antimony sesquioxide, Antimony trioxide, Antimony trioxide (Sb2O3), Antimony white, Antimony(3+) oxide, Antis N, Antis W, Antox, Atox B, Atox F, Atox R, Atox S, Bluestar RG, Bluestar Z, C.I. 77052, C.I. Pigment White 11, Chemetron Fire Shield, Dechlorane A-O, Diantimony trioxide, Exitelite, F 45, F 45 (oxide), FCP 100, FCP-AT 3, FCP-AT 3CN, FSPO 405, Fire Cut AT 3, Fire Cut AT 3CN, FireShield H, FireShield LS-FR, Fireshield FSPO 405, Flame Cut 610, Flame Cut 610R, Flameguard VF 59, Flowers of antimony, Garoflam SB 96DINP, HM 203P, HT 105, KN, KN (oxide), LO 112, LS-FR, LSB 80, MIC 3, MSA, MSA (flame retardant), MSF, Microfine AO 3, Microfine AO 5, NT 3H, Nyacol A 1510LP, Nyacol A 1530, Octoguard FR 10, P 3, PATOX-MF, Patox A, Patox C, Patox CF, Patox H, Patox HS, Patox K, Patox L, Patox M, Patox MK, Patox MZ, Patox P, Patox S, Patox SUF, Patox U, Performax 401, Poliflam HT 3, Polysafe 100T, Polysafe 60, Pyroguard AN 700, Pyroguard AN 800, Pyroguard AN 800T, Pyroguard AN 900, RAC 1, S 05N, SB 203, SBO-G, SHLB 80, Sanka Anchimonzol C, Sb-S, Selectipur 7835, Stibiox MS, Stibital, Stox W 60, TMS, TMS (flame retardant), TT 88, Thermoguard B, Thermoguard L, Thermoguard S, Timonox, Timonox RT, Timonox Red Star, Timonox Red Star TMS, Timonox White Star, Triox Blanc, Trutin 40, UF, UF (oxide), Ultrafine II, White Star, White Star N
InChI formel InChI=1S/3O.2Sb
LEDER O=[Sb]O[Sb]=O
IUPAC-namn oxo(oxostibanyloxy)stibane
Molekylvikt (g/mol) 291.52
Formel vikt 289.7924