Läs mer
Antimon(III)selenid, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11332228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332228 5 g 5g
11322228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013130.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 1315-05-5
Det används för att förbereda stora zintljoner, det är nu aktivt utforskat för tunnfilmssolceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-05-5
MDL-nummer MFCD00016319
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) selenide
Smältpunkt 611 °C
Fysisk form Pjäser
Kvantitet 5 g
Känslighet Känslig för fukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,712
Löslighetsinformation Mycket svagt löslig i vatten
Formel vikt 480.38
Procent renhet 99.999%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.