Läs mer
Antimon(III)sulfid, 98 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371849
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371849 250 g 250g
11361849 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012521.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Den är tillverkad för användning i säkerhetständstickor, militär ammunition, sprängämnen och fyrverkerier. Det används också vid tillverkning av rubinfärgat glas och i plast som flamskyddsmedel. slagkåpor, kamouflagefärger, rubinglas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-04-6
Molekylformel S3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 339.70
MDL-nummer MFCD00011217
InChI-nyckel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trisulfide
IUPAC-namn diantimon(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) sulfide
Smältpunkt 550°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98.0% min (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution
Formel vikt 339.68
Odör Odorless
Utseende Black powder
Densitet 4.12-4.64g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.