Läs mer
Antimony(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11393938
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393938 250 g 250g
11383938 10 g 10g
11373938 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040371.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vakuumavsättning
Antimontrisulfid används vid tillverkning av pyroteknik och som ett gult pigment för glas och porslin. I vakuumdeponering. Används för framställning av Vermilion eller gult pigment, för antimonsalter, slaglock, kamouflagefärger och i rubinglas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-04-6
Molekylformel S3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 339.70
MDL-nummer MFCD00011217
InChI-nyckel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimon(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) sulfide
Smältpunkt 550°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1549
Merck Index 14,713
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
Formel vikt 339.68
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.