Läs mer
Antimon(III)sulfid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15472287
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15472287 10 g Glasflaska 10g
15462287 2 g Glass bottle 2g
15482287 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15472287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045464.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Antimon(III)sulfid tillverkas för användning i säkerhetständstickor, militär ammunition, sprängämnen och fyrverkerier. Det används också vid tillverkning av rubinfärgat glas och i plast som ett flamskyddsmedel. Det är en halvledare med ett direkt bandgap på 1,8-2,5 eV. Med lämplig dopning kan material av typen p och n framställas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-04-6
Molekylformel S3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 339.70
MDL-nummer MFCD00011217
InChI-nyckel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimon(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) sulfide
Smältpunkt 550°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1549
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 339.68
Procent renhet 99.999%
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.