Läs mer
Antimon(III)sulfid, 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7048859
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 11381788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011683.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Det används i glitterkompositioner, fontänkompositioner, flashpulver och vulkaniseringsgummi. Det används vid tillverkning av rubinfärgat glas och i plast, som brandskyddsmedel, i sprängämnen, tändstickor och fyrverkerier. Det kan användas för att framställa en serie tioantimonsalter och Schlippes salt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-04-6
Molekylformel S3Sb2
Molekylvikt (g/mol) 339.70
MDL-nummer MFCD00011217
InChI-nyckel NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diantimony(3+) trisulfanediide
LEDER [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) sulfide
Smältpunkt 550°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN1549
Merck Index 14,713
Formel vikt 339.68
Procent renhet 99.999%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.