Läs mer
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 15432577
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432577 10 g 10g
15442577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045922.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626.32 g/mol
Antimon(III)tellurid används både som halvledare av n-typ och p-typ tillsammans med lämpligt dopmedel. Det reagerar med germaniumtellurid och bildar det pseudobinära intermetalliska systemet. Den används i solid state-kylskåp på grund av sin stora termoelektriska effekt. Vidare är det en aktiv komponent i termoelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1327-50-0
Molekylformel Sb2Te3
Molekylvikt (g/mol) 626.32
MDL-nummer MFCD00016320
InChI-nyckel BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC-namn tellanylidenantimon; tellur
LEDER [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony (III) telluride
Smältpunkt 629°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1549
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 626.3
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 6.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.