Läs mer
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7076353
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11313358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036282.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators. | CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626.32 g/mol
För vakuumdeponering. Aktivator inom glasindustrin. Färg- och limindustrier. Pigment, Keramiska frites. Som halvledarmaterial har det en stor termoelektrisk effekt och används därför i solid state-kylskåp.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1327-50-0
Molekylformel Sb2Te3
Molekylvikt (g/mol) 626.32
MDL-nummer MFCD00016320
InChI-nyckel BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC-namn tellanylidenantimon; tellur
LEDER [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony(III) telluride
Smältpunkt 629°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1549
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 626.3
Procent renhet 99.999%
Förpackning Plastflaska
Densitet 6.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.