Läs mer
Antimongöt, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450957
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15450957 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15450957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000030.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antimony ingot
CAS 7440-36-0
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Form Ingot
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Sb
MDL-nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
InChI-nyckel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sb]
IUPAC-namn antimon
Molekylvikt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Procent renhet 99.99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.